missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PTMS Protein

A cDNA sequence encoding the PTMS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13207-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922839

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

5763
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEKSVE AAAELSAKDL KEKKEKVEEK ASRKERKKEV VEEEENGAEE EEEETAEDGE EEDEGEEEDE EEEEEDDEGP ALKRAAEEED EADPKRQKTE NGASA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PTMS Protein
Research Use Only
PTMS
Human
His
PTMS protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales