Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGDS / L-PGDS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTGDS / L-PGDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre | PTGDS / L-PGDS Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His-SUMO |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16034090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16024090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16044090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16054090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16064090
|
enQuireBio™
QP6550-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
PTGDS / L-PGDS Protein | |
His-SUMO | |
Human | |
Greater than 86% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_000945.3 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APEAQVSVQP NFQQDKFLGR WFSAGLASNS SWLREKKAAL SMCKSVVAPA TDGGLNLTST FLRKNQCETR TMLLQPAGSL GSYSYRSPHW GSTYSVSVVE TDYDQYALLY SQGSKGPGED FRMATLYSRT QTPRAELKEK FTAFCKAQGF TEDTIVFLPQ TDKCMTEQ | |
5730 | |
PTGDS |