Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSME3 / PA28-gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSME3 / PA28-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8770-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16026391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005780.2
PSME3 / PA28-gamma Protein
Research Use Only
PSME3
Recombinant Protein
E. coli
ASLLKVDQEV KLKVDSFRER ITSEAEDLVA NFFPKKLLEL DSFLKEPILN IHDLTQIHSD MNLPVPDPIL LTNSHDGLDG PTYKKRRLDE CEEAFQGTKV FVMPNGMLKS NQQLVDIIEK VKPEIRLLIE KCNTVKMWVQ LLIPRIEDGN NFGVSIQEET VAELRTVESE AASYLDQISR YYITRAKLVS KIAKYPHVED YRRTVTEIDE KEYISLRLII SELRNQYVTL HDMILKNIEK IKRPRSSNAE T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10197
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol