Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-3a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-3a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8838-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_149122.1
Protein Wnt-3a Protein
Research Use Only
Wnt3a
Recombinant Protein
E. coli
SYPIWWSLAV GPQYSSLGSQ PILCASIPGL VPKQLRFCRN YVEIMPSVAE GIKIGIQECQ HQFRGRRWNC TTVHDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTAAICGC SSRHQGSPGK GWKWGGCSED IEFGGMVSRE FADARENRPD ARSAMNRHNN EAGRQAIASH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WSQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRP RYTYFKVPTE RDLVYYEASP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VSSHGIDGCD LLCCGRGHNA RAERRREKCR CVFHWCCYVS CQECTRVYDV HTC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
89780
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol