Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein unc-119 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein unc-119 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7593-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001317095.1
Protein unc-119 homolog A Protein
Research Use Only
UNC119
Recombinant Protein
E. coli
MKVKKGGGGA GTATESAPGP SGQSVAPIPQ PPAESESGSE SEPDAGPGPR PGPLQRKQPI GPEDVLGLQR ITGDYLCSPE ENIYKIDFVR FKIRDMDSGT VLFEIKKPPV SERLPINRRD LDPNAGRFVR YQFTPAFLRL RQVGATVEFT VGDKPVNNFR MIERHYFRNQ LLKSFDFHFG FCIPSSKNTC EHIYDFPPLS EELISEMIRH PYETQSDSFY FVDDRLVMHN KADYSYSGTP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9094
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol