Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SSX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7535-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001157889.1
Protein SSX2 Protein
Research Use Only
SSX2
Recombinant Protein
E. coli
MNGDDAFARR PTVGAQIPEK IQKAFDDIAK YFSKEEWEKM KASEKIFYVY MKRKYEAMTK LGFKATLPPF MCNKRAEDFQ GNDLDNDPNR GNQVERPQMT FGRLQGISPK IMPKKPAEEG NDSEEVPEAS GPQNDGKELC PPGKPTTSEK IHERSGPKRG EHAWTHRLRE RKQLVIYEEI SDPEEDDE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6757
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol