Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein quaking Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein quaking, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7918-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288014.1
Protein quaking Protein
Research Use Only
QKI
Recombinant Protein
E. coli
MVGEMETKEK PKPTPDYLMQ LMNDKKLMSS LPNFCGIFNH LERLLDEEIS RVRKDMYNDT LNGSTEKRSA ELPDAVGPIV QLQEKLYVPV KEYPDFNFVG RILGPRGLTA KQLEAETGCK IMVRGKGSMR DKKKEEQNRG KPNWEHLNED LHVLITVEDA QNRAEIKLKR AVEEVKKLLV PAAEGEDSLK KMQLMELAIL NGTYRDANIK SPALAFSLAA TAQAAPRIIT GPAPVLPPAA LRTPTPAGPT IMPLIRQIQT AVMPNGTPHP TAAIVPPGPE AGLIYTPYEY PYTLAPATSI LEYPIEPSGV LGAVATKVRR HDMRVHPYQR IVTADRAATG N
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9444
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol