Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-lysine N-methyltransferase N6AMT2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-lysine N-methyltransferase N6AMT2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7833-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001305868.1
Protein-lysine N-methyltransferase N6AMT2 Protein
Research Use Only
N6AMT2
Recombinant Protein
E. coli
SDLEDDETPQ LSAHALAALQ EFYAEQKQQI EPGEDDKYNI GIIEENWQLS QFWYSQETAL QLAQEAIAAV GEGGRIACVS APSVYQKLRE LCRENFSIYI FEYDKRFAMY GEEFIFYDYN NPLDLPERIA AHSFDIVIAD PPYLSEECLR KTSETVKYLT RGKILLCTGA IMEEQAAELL GVKMCTFVPR HTRNLANEFR CYVNYDSGLD CGI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
221143
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol