Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-lysine 6-oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-lysine 6-oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8882-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002308.2
Protein-lysine 6-oxidase Protein
Research Use Only
Lox
Recombinant Protein
E. coli
PYKYSDDNPY YNYYDTYERP RPGGRYRPGY GTGYFQYGLP DLVADPYYIQ ASTYVQKMSM YNLRCAAEEN CLASTAYRAD VRDYDHRVLL RFPQRVKNQG TSDFLPSRPR YSWEWHSCHQ HYHSMDEFSH YDLLDANTQR RVAEGHKASF CLEDTSCDYG YHRRFACTAH TQGLSPGCYD TYGADIDCQW IDITDVKPGN YILKVSVNPS YLVPESDYTN NVVRCDIRYT GHHAYASGCT ISPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4015
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol