Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Hikeshi Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Hikeshi, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7678-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057485.2
Protein Hikeshi Protein
Research Use Only
C11orf73
Recombinant Protein
E. coli
MFGCLVAGRL VQTAAQQVAE DKFVFDLPDY ESINHVVVFM LGTIPFPEGM GGSVYFSYPD SNGMPVWQLL GFVTNGKPSA IFKISGLKSG EGSQHPFGAM NIVRTPSVAQ IGISVELLDS MAQQTPVGNA AVSSVDSFTQ FTQKMLDNFY NFASSFAVSQ AQMTPSPSEM FIPANVVLKW YENFQRRLAQ NPLFWKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51501
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol