Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM46C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM46C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7730-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060179.2
Protein FAM46C Protein
Research Use Only
FAM46C
Recombinant Protein
Yeast
MAEESSCTRD CMSFSVLNWD QVSRLHEVLT EVVPIHGRGN FPTLEITLKD IVQTVRSRLE EAGIKVHDVR LNGSAAGHVL VKDNGLGCKD LDLIFHVALP TEAEFQLVRD VVLCSLLNFL PEGVNKLKIS PVTLKEAYVQ KLVKVCTDTD RWSLISLSNK NGKNVELKFV DSIRRQFEFS VDSFQIILDS LLFFYDCSNN PISEHFHPTV IGESMYGDFE EAFDHLQNRL IATKNPEEIR GGGLLKYSNL LVRDFRPTDQ EEIKTLERYM CSRFFIDFPD ILEQQRKLET YLQNHFAEEE RSKYDYLMIL RRVVNESTVC LMGHERRQTL NLISLLALRV LAEQNIIPSA TNVTCYYQPA PYVSDGNFSN YYVAHPPVTY SQPYPTWLPC N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54855
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol