Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7367-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Protein E7 Protein
Research Use Only
E7
Recombinant Protein
E. coli
MHGPKATLQD IVLHLEPQNE IPVDLLCHEQ LSDSEEENDE IDGVNHQHLP ARRAEPQRHT MLCMCCKCEA RIKLVVESSA DDLRAFQQLF LNTLSFVCPW CASQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol