Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7409-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_041325.1
Protein E6 Protein
Research Use Only
E6
Recombinant Protein
Yeast
MHQKRTAMFQ DPQERPRKLP QLCTELQTTI HDIILECVYC KQQLLRREVY DFAFRDLCIV YRDGNPYAVC DKCLKFYSKI SEYRHYCYSL YGTTLEQQYN KPLCDLLIRC INCQKPLCPE EKQRHLDKKQ RFHNIRGRWT GRCMSCCRSS RTRRETQL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1489078
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol