Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Dr1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Dr1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5946-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938869
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001929.1
Protein Dr1 Protein
Research Use Only
DR1
Recombinant Protein
E. coli
ASSSGNDDDL TIPRAAINKM IKETLPNVRV ANDARELVVN CCTEFIHLIS SEANEICNKS EKKTISPEHV IQALESLGFG SYISEVKEVL QECKTVALKR RKASSRLENL GIPEEELLRQ QQELFAKARQ QQAELAQQEW LQMQQAAQQA QLAAASASAS NQAGSSQDEE DDDDI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1810
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali