Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein delta homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein delta homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7755-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273584.1
Protein delta homolog 2 Protein
Research Use Only
DLK2
Recombinant Protein
Yeast
DDCSSHCDLA HGCCAPDGSC RCDPGWEGLH CERCVRMPGC QHGTCHQPWQ CICHSGWAGK FCDKDEHICT TQSPCQNGGQ CMYDGGGEYH CVCLPGFHGR DCERKAGPCE QAGSPCRNGG QCQDDQGFAL NFTCRCLVGF VGARCEVNVD DCLMRPCANG ATCLDGINRF SCLCPEGFAG RFCTINLDDC ASRPCQRGAR CRDRVHDFDC LCPSGYGGKT CELVLPVPDP PTTVDTPLGP TSAVVVPATG PAPHSAGAGL LRISVKEVVR RQEAGLGEPS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
65989
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol