Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8239-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_037490.2
Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Research Use Only
PADI1
Recombinant Protein
E. coli
MAPKRVVQLS LKMPTHAVCV VGVEAHVDIH SDVPKGANSF RVSGSSGVEV FMVYNRTRVK EPIGKARWPL DTDADMVVSV GTASKELKDF KVRVSYFGEQ EDQALGRSVL YLTGVDISLE VDTGRTGKVK RSQGDKKTWR WGPEGYGAIL LVNCDRDNHR SAEPDLTHSW LMSLADLQDM SPMLLSCNGP DKLFDSHKLV LNVPFSDSKR VRVFCARGGN SLSDYKQVLG PQCLSYEVER QPGEQEIKFY VEGLTFPDAD FLGLVSLSVS LVDPGTLPEV TLFTDTVGFR MAPWIMTPNT QPPEELYVCR VMDTHGSNEK FLEDMSYLTL KANCKLTICP QVENRNDRWI QDEMEFGYIE APHKSFPVVF DSPRNRGLKD FPYKRILGPD FGYVTREIPL PGPSSLDSFG NLDVSPPVTV GGTEYPLGRI LIGSSFPKSG GRQMARAVRN FLKAQQVQAP VELYSDWLSV GHVDEFLTFV PTSDQKGFRL LLASPSACLK LFQEKKEEGY GEAAQFDGLK HQAKRSINEM LADRHLQRDN LHAQKCIDWN RNVLKRELGL AESDIVDIPQ LFFLKNFYAE AFFPDMVNMV VLGKYLGIPK PYGPIINGRC CLEEKVQSLL EPLGLHCIFI DDYLSYHELQ GEIHCGTNVR RKPFPFKWWN MVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29943
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol