Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_037490.2
ID de gen (Entrez) 29943
Nombre Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16023481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16033481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073481
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8239-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_037490.2
Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29943
Research Use Only
PADI1
Recombinant Protein
E. coli
MAPKRVVQLS LKMPTHAVCV VGVEAHVDIH SDVPKGANSF RVSGSSGVEV FMVYNRTRVK EPIGKARWPL DTDADMVVSV GTASKELKDF KVRVSYFGEQ EDQALGRSVL YLTGVDISLE VDTGRTGKVK RSQGDKKTWR WGPEGYGAIL LVNCDRDNHR SAEPDLTHSW LMSLADLQDM SPMLLSCNGP DKLFDSHKLV LNVPFSDSKR VRVFCARGGN SLSDYKQVLG PQCLSYEVER QPGEQEIKFY VEGLTFPDAD FLGLVSLSVS LVDPGTLPEV TLFTDTVGFR MAPWIMTPNT QPPEELYVCR VMDTHGSNEK FLEDMSYLTL KANCKLTICP QVENRNDRWI QDEMEFGYIE APHKSFPVVF DSPRNRGLKD FPYKRILGPD FGYVTREIPL PGPSSLDSFG NLDVSPPVTV GGTEYPLGRI LIGSSFPKSG GRQMARAVRN FLKAQQVQAP VELYSDWLSV GHVDEFLTFV PTSDQKGFRL LLASPSACLK LFQEKKEEGY GEAAQFDGLK HQAKRSINEM LADRHLQRDN LHAQKCIDWN RNVLKRELGL AESDIVDIPQ LFFLKNFYAE AFFPDMVNMV VLGKYLGIPK PYGPIINGRC CLEEKVQSLL EPLGLHCIFI DDYLSYHELQ GEIHCGTNVR RKPFPFKWWN MVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.