Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8364-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002785.1
Proteasome subunit beta type-2 Protein
Research Use Only
PSMB2
Recombinant Protein
E. coli
MEYLIGIQGP DYVLVASDRV AASNIVQMKD DHDKMFKMSE KILLLCVGEA GDTVQFAEYI QKNVQLYKMR NGYELSPTAA ANFTRRNLAD CLRSRTPYHV NLLLAGYDEH EGPALYYMDY LAALAKAPFA AHGYGAFLTL SILDRYYTPT ISRERAVELL RKCLEELQKR FILNLPTFSV RIIDKNGIHD LDNISFPKQG S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5690
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol