Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prohibitin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prohibitin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6488-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268425.1
Prohibitin Protein
Research Use Only
PHB
Recombinant Protein
E. coli
MAAKVFESIG KFGLALAVAG GVVNSALYNV DAGHRAVIFD RFRGVQDIVV GEGTHFLIPW VQKPIIFDCR SRPRNVPVIT GSKDLQNVNI TLRILFRPVA SQLPRIFTSI GEDYDERVLP SITTEILKSV VARFDAGELI TQRELVSRQV SDDLTERAAT FGLILDDVSL THLTFGKEFT EAVEAKQVAQ QEAERARFVV EKAEQQKKAA IISAEGDSKA AELIANSLAT AGDGLIELRK LEAAEDIAYQ LSRSRNITYL PAGQSVLLQL PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5245
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol