Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prohibitin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prohibitin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8027-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138303.1
Prohibitin-2 Protein
Research Use Only
PHB2
Recombinant Protein
E. coli
AQNLKDLAGR LPAGPRGMGT ALKLLLGAGA VAYGVRESVF TVEGGHRAIF FNRIGGVQQD TILAEGLHFR IPWFQYPIIY DIRARPRKIS SPTGSKDLQM VNISLRVLSR PNAQELPSMY QRLGLDYEER VLPSIVNEVL KSVVAKFNAS QLITQRAQVS LLIRRELTER AKDFSLILDD VAITELSFSR EYTAAVEAKQ VAQQEAQRAQ FLVEKAKQEQ RQKIVQAEGE AEAAKMLGEA LSKNPGYIKL RKIRAAQNIS KTIATSQNRI YLTADNLVLN LQDESFTRGS DSLIKGKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11331
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol