Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Profilin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Profilin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8469-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074781
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005013.1
Profilin-1 Protein
Research Use Only
PFN1
Recombinant Protein
E. coli
AGWNAYIDNL MADGTCQDAA IVGYKDSPSV WAAVPGKTFV NITPAEVGVL VGKDRSSFYV NGLTLGGQKC SVIRDSLLQD GEFSMDLRTK STGGAPTFNV TVTKTDKTLV LLMGKEGVHG GLINKKCYEM ASHLRRSQY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5216
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol