Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable imidazolonepropionase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable imidazolonepropionase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7963-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_689648.2
Probable imidazolonepropionase Protein
Research Use Only
AMDHD1
Recombinant Protein
E. coli
MASGHSLLLE NAQQVVLVCA RGERFLARDA LRSLAVLEGA SLVVGKDGFI KAIGPADVIQ RQFSGETFEE IIDCSGKCIL PGLVDAHTHP VWAGERVHEF AMKLAGATYM EIHQAGGGIH FTVERTRQAT EEELFRSLQQ RLQCMMRAGT TLVECKSGYG LDLETELKML RVIERARREL DIGISATYCG AHSVPKGKTA TEAADDIINN HLPKLKELGR NGEIHVDNID VFCEKGVFDL DSTRRILQRG KDIGLQINFH GDELHPMKAA ELGAELGAQA ISHLEEVSDE GIVAMATARC SAILLPTTAY MLRLKQPRAR KMLDEGVIVA LGSDFNPNAY CFSMPMVMHL ACVNMRMSMP EALAAATINA AYALGKSHTH GSLEVGKQGD LIIINSSRWE HLIYQFGGHH ELIEYVIAKG KLIYKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
144193
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol