Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRMT3 Protein
A cDNA sequence encoding the PRMT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PRMT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15982649
|
enQuireBio™
QP13148-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972649
|
enQuireBio™
QP13148-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962649
|
enQuireBio™
QP13148-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRMT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRMT3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 20% glycerol, 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSLASG ATGGRGAVEN EEDLPELSDS GDEAAWEDED DADLPHGKQQ TPCLFCNRLF TSAEETFSHC KSEHQFNIDS MVHKHGLEFY GYIKLINFIR LKNPTVEYMN SIYNPVPWEK EEYLKPVLED DLLLQFDVED LYEPVSVPFS YPNGLSENTS VVEKLKHMEA RALSAEAALA RAREDLQKMK QFAQDFVMHT DVRTCSSSTS VIADLQEDED GVYFSSYGHY GIHEEMLKDK IRTESYRDFI YQNPHIFKDK VVLDVGCGTG ILSMFAAKAG AKKVLGVDQS EILYQAMDII RLNKLEDTIT LIKGKIEEVH LPVEKVDVII SEWMGYFLLF ESMLDSVLYA KNKYLAKGGS VYPDICTISL VAVSDVNKHA DRIAFWDDVY GFKMSCMKKA VIPEAVVEVL DPKTLISEPC GIKHIDCHTT SISDLEFSSD FTLKITRTSM CTAIAGYFDI YFEKNCHNRV VFSTGPQSTK THWKQTVFLL EKPFSVKAGE ALKGKVTVHK NKKDPRSLTV TLTLNNSTQT YGLQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |