missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Prestin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prestin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9401-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16028251

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001161434.1
Prestin Protein
Research Use Only
SLC26A5
Recombinant Protein
Yeast
YRTQSPSYKV LGKLPETDVY IDIDAYEEVK EIPGIKIFQI NAPIYYANSD LYSNALKRKT GVNPAVIMGA RRKAMRKYAK EVGNANMANA TVVKADAEVD GEDATKPEEE DGEVKYPPIV IKSTFPEEMQ RFMPPGDNVH TVILDFTQVN FIDSVGVKTL AGIVKEYGDV GIYVYLAGCS AQVVNDLTRN RFFENPALWE LLFHSIHDAV LGSQLREALA EQEASAPPSQ EDLEPNATPA TPEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
375611
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales