Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prestin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prestin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9401-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001161434.1
Prestin Protein
Research Use Only
SLC26A5
Recombinant Protein
Yeast
YRTQSPSYKV LGKLPETDVY IDIDAYEEVK EIPGIKIFQI NAPIYYANSD LYSNALKRKT GVNPAVIMGA RRKAMRKYAK EVGNANMANA TVVKADAEVD GEDATKPEEE DGEVKYPPIV IKSTFPEEMQ RFMPPGDNVH TVILDFTQVN FIDSVGVKTL AGIVKEYGDV GIYVYLAGCS AQVVNDLTRN RFFENPALWE LLFHSIHDAV LGSQLREALA EQEASAPPSQ EDLEPNATPA TPEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
375611
10 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol