Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRAME Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRAME, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6524-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001278644.1
PRAME Protein
Research Use Only
PRAME
Recombinant Protein
E. coli
MERRRLWGSI QSRYISMSVW TSPRRLVELA GQSLLKDEAL AIAALELLPR ELFPPLFMAA FDGRHSQTLK AMVQAWPFTC LPLGVLMKGQ HLHLETFKAV LDGLDVLLAQ EVRPRRWKLQ VLDLRKNSHQ DFWTVWSGNR ASLYSFPEPE AAQPMTKKRK VDGLSTEAEQ PFIPVEVLVD LFLKEGACDE LFSYLIEKVK RKKNVLRLCC KKLKIFAMPM QDIKMILKMV QLDSIEDLEV TCTWKLPTLA KFSPYLGQMI NLRRLLLSHI HASSYISPEK EEQYIAQFTS QFLSLQCLQA LYVDSLFFLR GRLDQLLRHV MNPLETLSIT NCRLSEGDVM HLSQSPSVSQ LSVLSLSGVM LTDVSPEPLQ ALLERASATL QDLVFDECGI TDDQLLALLP SLSHCSQLTT LSFYGNSISI SALQSLLQHL IGLSNLTHVL YPVPLESYED IHGTLHLERL AYLHARLREL LCELGRPSMV WLSANPCPHC GDRTFYDPEP ILCPCFMPN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23532
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol