Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP2R3B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP2R3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8271-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037371.2
PPP2R3B Protein
Research Use Only
PPP2R3B
Recombinant Protein
E. coli
MDLDGDGALS MFELEYFYEE QCRRLDSMAI EALPFQDCLC QMLDLVKPRT EGKITLQDLK RCKLANVFFD TFFNIEKYLD HEQKEQISLL RDGDSGGPEL SDWEKYAAEE YDILVAEETA GEPWEDGFEA ELSPVEQKLS ALRSPLAQRP FFEAPSPLGA VDLYEYACGD EDLEPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
28227
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol