Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPARG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPARG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6518-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063870
  • 2650.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_005028.4
PPARG Protein
Research Use Only
PPARG
Recombinant Protein
Yeast
MGETLGDSPI DPESDSFTDT LSANISQEMT MVDTEMPFWP TNFGISSVDL SVMEDHSHSF DIKPFTTVDF SSISTPHYED IPFTRTDPVV ADYKYDLKLQ EYQSAIKVEP ASPPYYSEKT QLYNKPHEEP SNSLMAIECR VCGDKASGFH YGVHACEGCK GFFRRTIRLK LIYDRCDLNC RIHKKSRNKC QYCRFQKCLA VGMSHNAIRF GRMPQAEKEK LLAEISSDID QLNPESADLR ALAKHLYDSY IKSFPLTKAK ARAILTGKTT DKSPFVIYDM NSLMMGEDKI KFKHITPLQE QSKEVAIRIF QGCQFRSVEA VQEITEYAKS IPGFVNLDLN DQVTLLKYGV HEIIYTMLAS LMNKDGVLIS EGQGFMTREF LKSLRKPFGD FMEPKFEFAV KFNALELDDS DLAIFIAVII LSGDRPGLLN VKPIEDIQDN LLQALELQLK LNHPESSQLF AKLLQKMTDL RQIVTEH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5468
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 1
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol