missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium-transporting ATPase subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5692-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15967049

  • 1740.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000696.1
Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein
Research Use Only
ATP4B
Recombinant Protein
Yeast
CLYVLMQTVD PYTPDYQDQL RSPGVTLRPD VYGEKGLEIV YNVSDNRTWA DLTQTLHAFL AGYSPAAQED SINCTSEQYF FQESFRAPNH TKFSCKFTAD MLQNCSGLAD PNFGFEEGKP CFIIKMNRIV KFLPSNGSAP RVDCAFLDQP RELGQPLQVK YYPPNGTFSL HYFPYYGKKA QPHYSNPLVA AKLLNIPRNA EVAIVCKVMA EHVTFNNPHD PYEGKVEFKL KIEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
496
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales