missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2J2 Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2J2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Spezifikation
Nombre | POLR2J2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922519
|
enQuireBio™
QP13103-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902519
|
enQuireBio™
QP13103-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912519
|
enQuireBio™
QP13103-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Spezifikation
POLR2J2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POLR2J2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT and 250mM Imidazole. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNAPPAF ESFLLFEGEK ITINKDTKVP KACLFTINKE DHTLGNIIKS QLLKDPQVLF AGYKVPHPLE HKIIIRVQTT PDYSPQEAFT NAITDLISEL SLLEERFRTC LLPLRLLP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |