Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNPLA2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PNPLA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7868-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065109.1
PNPLA2 Protein
Research Use Only
PNPLA2
Recombinant Protein
E. coli
MFPREKTWNI SFAGCGFLGV YYVGVASCLR EHAPFLVANA THIYGASAGA LTATALVTGV CLGEAGAKFI EVSKEARKRF LGPLHPSFNL VKIIRSFLLK VLPADSHEHA SGRLGISLTR VSDGENVIIS HFNSKDELIQ ANVCSGFIPV YCGLIPPSLQ GVRYVDGGIS DNLPLYELKN TITVSPFSGE SDICPQDSST NIHELRVTNT SIQFNLRNLY RLSKALFPPE PLVLREMCKQ GYRDGLRFLQ RNGLLNRPNP LLALPPARPH GPEDKDQAVE SAQAEDYSQL PGEDHILEHL PARLNEALLE ACVEPTDLLT TLSNMLPVRL ATAMMVPYTL PLESALSFTI RLLEWLPDVP EDIRWMKEQT GSICQYLVMR AKRKLGRHLP SRLPEQVELR RVQSLPSVPL SCAAYREALP GWMRNNLSLG DALAKWEECQ RQLLLGLFCT NVAFPPEALR MRAPADPAPA PADPASPQHQ LAGPAPLLST PAPEARPVIG ALGL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57104
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol