Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLEKHF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLEKHF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8198-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_078889.1
PLEKHF2 Protein
Research Use Only
PLEKHF2
Recombinant Protein
E. coli
MVDRLANSEA NTRRISIVEN CFGAAGQPLT IPGRVLIGEG VLTKLCRKKP KARQFFLFND ILVYGNIVIQ KKKYNKQHII PLENVTIDSI KDEGDLRNGW LIKTPTKSFA VYAATATEKS EWMNHINKCV TDLLSKSGKT PSNEHAAVWV PDSEATVCMR CQKAKFTPVN RRHHCRKCGF VVCGPCSEKR FLLPSQSSKP VRICDFCYDL LSAGDMATCQ PARSDSYSQS LKSPLNDMSD DDDDDDSSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79666
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol