Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKLR / PKRL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1281-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15971619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000289.1
PKLR / PKRL Protein
Research Use Only
Pklr
Recombinant Protein
Yeast
MSIQENISSL QLRSWVSKSQ RDLAKSILIG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS EPVAARSTSI IATIGPASRS VERLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANVREAVES FAGSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGILQGG PESEVELVKG SQVLVTVDPA FRTRGNANTV WVDYPNIVRV VPVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTQV ENGGVLGSRK GVNLPGAQVD LPGLSEQDVR DLRFGVEHGV DIVFASFVRK ASDVAAVRAA LGPEGHGIKI ISKIENHEGV KRFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK PRPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GNFPVEAVKM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EAAFKCCAAA IIVLTTTGRS AQLLSRYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLCR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSIS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5313
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol