Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIK3R5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIK3R5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7909-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001136105.1
PIK3R5 Protein
Research Use Only
PIK3R5
Recombinant Protein
E. coli
MDSGYVEDSE ESSSEWPWRR GSQERRGHRR PGQKFIRIYK LFKSTSQLVL RRDSRSLEGS SDTALPLRRA GSLCSPLDEP VSPPSRAQRS RSLPQPKLGT QLPSWLLAPA SRPQRRRPFL SGDEDPKAST LRVVVFGSDR ISGKVARAYS NLRRLENNRP LLTRFFKLQF FYVPVKRSHG TSPGACPPPR SQTPSPPTDS PRHASPGELG TTPWEESTND ISHYLGMLDP WYERNVLGLM HLPPEVLCQQ SLKAEAQALE GSPTQLPILA DMLLYYCRFA ARPVLLQVYQ TELTFITGEK TTEIFIHSLE LGHSAATRAI KASGPGSKRL GIDGDREAVP LTLQIIYSKG AISGRSRWSN LEKVCTSVNL NKACRKQEEL DSSMEALTLN LTEVVKRQNS KSKKGFNQIS TSQIKVDKVQ IIGSNSCPFA VCLDQDERKI LQSVVRCEVS PCYKPEKSDL SSPPQTPPDL PAQAAPDLCS LLCLPIMTFS GALP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23533
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol