Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIGX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIGX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7951-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071801
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
NP_001159776.1
PIGX Protein
Research Use Only
PIGX
Recombinant Protein
E. coli
MCSEIILRQE VLKDGFHRDL LIKVKFGESI EDLHTCRLLI KQDIPAGLYV DPYELASLRE RNITEAVMVS ENFDIEAPNY LSKESEVLIY ARRDSQCIDC FQAFLPVHCR YHRPHSEDGE ASIVVNNPDL LMFCDQEFPI LKCWAHSEVA APCALENEDI CQWNKMKYKS VYKNVILQVP VGLTVHTSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54965
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol