Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIGF / PLGF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIGF / PLGF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6485-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193941.1
PIGF / PLGF Protein
Research Use Only
PGF
Recombinant Protein
E. coli
LPAVPPQQWA LSAGNGSSEV EVVPFQEVWG RSYCRALERL VDVVSEYPSE VEHMFSPSCV SLLRCTGCCG DENLHCVPVE TANVTMQLLK IRSGDRPSYV ELTFSQHVRC ECRPLREKMK PERCGDAVPR R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5228
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform PlGF-2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol