Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipase D4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipase D4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7894-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_620145.2
Phospholipase D4 Protein
Research Use Only
PLD4
Recombinant Protein
E. coli
WQVPRPPTWG QVQPKDVPRS WEHGSSPAWE PLEAEARQQR DSCQLVLVES IPQDLPSAAG SPSAQPLGQA WLQLLDTAQE SVHVASYYWS LTGPDIGVND SSSQLGEALL QKLQQLLGRN ISLAVATSSP TLARTSTDLQ VLAARGAHVR QVPMGRLTRG VLHSKFWVVD GRHIYMGSAN MDWRSLTQVK ELGAVIYNCS HLAQDLEKTF QTYWVLGVPK AVLPKTWPQN FSSHFNRFQP FHGLFDGVPT TAYFSASPPA LCPQGRTRDL EALLAVMGSA QEFIYASVME YFPTTRFSHP PRYWPVLDNA LRAAAFGKGV RVRLLVGCGL NTDPTMFPYL RSLQALSNPA ANVSVDVKVF IVPVGNHSNI PFSRVNHSKF MVTEKAAYIG TSNWSEDYFS STAGVGLVVT QSPGAQPAGA TVQEQLRQLF ERDWSSRYAV GLDGQAPGQD CVWQG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
122618
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol