Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHLDA2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHLDA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7664-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003302.1
PHLDA2 Protein
Research Use Only
PHLDA2
Recombinant Protein
E. coli
MKSPDEVLRE GELEKRSDSL FQLWKKKRGV LTSDRLSLFP ASPRARPKEL RFHSILKVDC VERTGKYVYF TIVTTDHKEI DFRCAGESCW NAAIALALID FQNRRALQDF RSRQERTAPA APAEDAVAAA AAAPSEPSEP SRPSPQPKPR TP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7262
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol