Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHD finger-like domain-containing protein 5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHD finger-like domain-containing protein 5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6490-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116147.1
PHD finger-like domain-containing protein 5A Protein
Research Use Only
PHF5A
Recombinant Protein
E. coli
MAKHHPDLIF CRKQAGVAIG RLCEKCDGKC VICDSYVRPC TLVRICDECN YGSYQGRCVI CGGPGVSDAY YCKECTIQEK DRDGCPKIVN LGSSKTDLFY ERKKYGFKKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84844
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol