Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGM2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PGM2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932309
|
enQuireBio™
QP13034-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922309
|
enQuireBio™
QP13034-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912309
|
enQuireBio™
QP13034-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PGM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PGM2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAPEGS GLGEDARLDQ ETAQWLRWDK NSLTLEAVKR LIAEGNKEEL RKCFGARMEF GTAGLRAAMG PGISRMNDLT IIQTTQGFCR YLEKQFSDLK QKGIVISFDA RAHPSSGGSS RRFARLAATT FISQGIPVYL FSDITPTPFV PFTVSHLKLC AGIMITASHN PKQDNGYKVY WDNGAQIISP HDKGISQAIE ENLEPWPQAW DDSLIDSSPL LHNPSASINN DYFEDLKKYC FHRSVNRETK VKFVHTSVHG VGHSFVQSAF KAFDLVPPEA VPEQKDPDPE FPTVKYPNPE EGKGVLTLSF ALADKTKARI VLANDPDADR LAVAEKQDSG EWRVFSGNEL GALLGWWLFT SWKEKNQDRS ALKDTYMLSS TVSSKILRAI ALKEGFHFEE TLTGFKWMGN RAKQLIDQGK TVLFAFEEAI GYMCCPFVLD KDGVSAAVIS AELASFLATK NLSLSQQLKA IYVEYGYHIT KASYFICHDQ ETIKKLFENL RNYDGKNNYP KACGKFEISA IRDLTTGYDD SQPDKKAVLP TSKSSQMITF TFANGGVATM RTSGTEPKIK YYAELCAPPG NSDPEQLKKE LNELVSAIEE HFFQPQKYNL QPKAD | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |