Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN5 / MM-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PFDN5 / MM-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8367-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002615.2
PFDN5 / MM-1 Protein
Research Use Only
PFDN5
Recombinant Protein
E. coli
AQSINITELN LPQLEMLKNQ LDQEVEFLST SIAQLKVVQT KYVEAKDCLN VLNKSNEGKE LLVPLTSSMY VPGKLHDVEH VLIDVGTGYY VEKTAEDAKD FFKRKIDFLT KQMEKIQPAL QEKHAMKQAV MEMMSQKIQQ LTALGAAQAT AKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5204
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol