Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal bifunctional enzyme, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7513-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159887.1
Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
Research Use Only
EHHADH
Recombinant Protein
E. coli
MAEYTRLHNA LALIRLRNPP VNAISTTLLR DIKEGLQKAV IDHTIKAIVI CGAEGKFSAG ADIRGFSAPR TFGLTLGHVV DEIQRNEKPV VAAIQGMAFG GGLELALGCH YRIAHAEAQV GLPEVTLGLL PGARGTQLLP RLTGVPAALD LITSGRRILA DEALKLGILD KVVNSDPVEE AIRFAQRVSD QPLESRRLCN KPIQSLPNMD SIFSEALLKM RRQHPGCLAQ EACVRAVQAA VQYPYEVGIK KEEELFLYLL QSGQARALQY AFFAERKANK WSTPSGASWK TASARPVSSV GVVGLGTMGR GIVISFARAR IPVIAVDSDK NQLATANKMI TSVLEKEASK MQQSGHPWSG PKPRLTSSVK ELGGVDLVIE AVFEEMSLKK QVFAELSAVC KPEAFLCTNT SALDVDEIAS STDRPHLVIG THFFSPAHVM KLLEVIPSQY SSPTTIATVM NLSKKIKKIG VVVGNCFGFV GNRMLNPYYN QAYFLLEEGS KPEEVDQVLE EFGFKMGPFR VSDLAGLDVG WKSRKGQGLT GPTLLPGTPA RKRGNRRYCP IPDVLCELGR FGQKTGKGWY QYDKPLGRIH KPDPWLSKFL SRYRKTHHIE PRTISQDEIL ERCLYSLINE AFRILGEGIA ASPEHIDVVY LHGYGWPRHK GGPMFYASTV GLPTVLEKLQ KYYRQNPDIP QLEPSDYLKK LASQGNPPLK EWQSLAGSPS SKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1962
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol