Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perilipin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perilipin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7848-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001073869.1
Perilipin-4 Protein
Research Use Only
PLIN4
Recombinant Protein
Yeast
GVDTSKTVLT GTKDTVCSGV TGAMNVAKGT IQTGVDTTKT VLTGTKNTVC SGVTGAVNLA KEAIQGGLDT TKSMVMGTKD TMSTGLTGAA NVAKGAMQTG LNTTQNIATG T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
729359
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol