Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7530-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001290194.1
Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein
Research Use Only
ICT1
Recombinant Protein
E. coli
LHKQKDGTEF KSIYSLDKLY PESQGSDTAW RVPNGAKQAD SDIPLDRLTI SYCRSSGPGG QNVNKVNSKA EVRFHLATAE WIAEPVRQKI AITHKNKINR LGELILTSES SRYQFRNLAD CLQKIRDMIT EASQTPKEPT KEDVKLHRIR IENMNRERLR QKRIHSAVKT SRRVDMD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3396
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol