Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZ and LIM domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZ and LIM domain protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066272.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9124 |
Nombre | PDZ and LIM domain protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093610
|
enQuireBio™
QP6480-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_066272.1 | |
PDZ and LIM domain protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9124 | |
Research Use Only | |
PDLIM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTQQIDLQGP GPWGFRLVGG KDFEQPLAIS RVTPGSKAAL ANLCIGDVIT AIDGENTSNM THLEAQNRIK GCTDNLTLTV ARSEHKVWSP LVTEEGKRHP YKMNLASEPQ EVLHIGSAHN RSAMPFTASP ASSTTARVIT NQYNNPAGLY SSENISNFNN ALESKTAASG VEANSRPLDH AQPPSSLVID KESEVYKMLQ EKQELNEPPK QSTSFLVLQE ILESEEKGDP NKPSGFRSVK APVTKVAASI GNAQKLPMCD KCGTGIVGVF VKLRDRHRHP ECYVCTDCGT NLKQKGHFFV EDQIYCEKHA RERVTPPEGY EVVTVFPK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |