missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA4 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 9601 |
---|---|
Nombre | PDIA4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PDIA4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935238
|
enQuireBio™
QP10809-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925238
|
enQuireBio™
QP10809-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915238
|
enQuireBio™
QP10809-100UG |
100 μg |
1665.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
9601 | |
Research Use Only | |
PDIA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVAGAEGPDE DSSNRENAIE DEEEEEEEDD DEEEDDLEVK EENGVLVLND ANFDNFVADK DTVLLEFYAP WCGHCKQFAP EYEKIANILK DKDPPIPVAK IDATSASVLA SRFDVSGYPT IKILKKGQAV DYEGSRTQEE IVAKVREVSQ PDWTPPPEVT LVLTKENFDE VVNDADIILV EFYAPWCGHC KKLAPEYEKA AKELSKRSPP IPLAKVDATA ETDLAKRFDV SGYPTLKIFR KGRPYDYNGP REKYGIVDYM IEQSGPPSKE ILTLKQVQEF LKDGDDVIII GVFKGESDPA YQQYQDAANN LREDYKFHHT FSTEIAKFLK VSQGQLVVMQ PEKFQSKYEP RSHMMDVQGS TQDSAIKDFV LKYALPLVGH RKVSNDAKRY TRRPLVVVYY SVDFSFDYRA ATQFWRSKVL EVAKDFPEYT FAIADEEDYA GEVKDLGLSE SGEDVNAAIL DESGKKFAME PEEFDSDTLR EFVTAFKKGK LKPVIKSQPV PKNNKGPVKV VVGKTFDSIV MDPKKDVLIE FYAPWCGHCK QLEPVYNSLA KKYKGQKGLV IAKMDATAND VPSDRYKVEG FPTIYFAPSG DKKNPVKFEG GDRDLEHLSK FIEEHATKLS RTKEEL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
PDIA4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity > 10 A650/cm/min/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the aggregation of insulin in the presence of DTT. | |
Human | |
His | |
The PDIA4 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |