Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCNA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCNA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6470-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002583.1
PCNA Protein
Research Use Only
PCNA
Recombinant Protein
E. coli
MFEARLVQGS ILKKVLEALK DLINEACWDI SSSGVNLQSM DSSHVSLVQL TLRSEGFDTY RCDRNLAMGV NLTSMSKILK CAGNEDIITL RAEDNADTLA LVFEAPNQEK VSDYEMKLMD LDVEQLGIPE QEYSCVVKMP SGEFARICRD LSHIGDAVVI SCAKDGVKFS ASGELGNGNI KLSQTSNVDK EEEAVTIEMN EPVQLTFALR YLNFFTKATP LSSTVTLSMS ADVPLVVEYK IADMGHLKYY LAPKIEDEEG S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5111
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol