missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Paraneoplastic antigen-like protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paraneoplastic antigen-like protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7986-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16002001

  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-02-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001096620.1
Paraneoplastic antigen-like protein 1
Research Use Only
PNMA5
Recombinant Protein
E. coli
TLLEDWCKGM DMDPRKALLI VGIPMECSEV EIQDTVKAGL QPLCAYRVLG RMFRREDNAK AVFIELADTV NYTTLPSHIP GKGGSWEVVV KPRNPDDEFL SRLNYFLKDE GRSMTDVARA LGCCSLPAES LDAEVMPQVR SPPLEPPKES MWYRKLKVFS GTASPSPGEE TFEDWLEQVT EIMPIWQVSE VEKRRRLLES LRGPALSIMR VLQANNDSIT VEQCLDALKQ IFGDKEDFRA SQFRFLQTSP KIGEKVSTFL LRLEPLLQKA VHKSPLSVRS TDMIRLKHLL ARVAMTPALR GKLELLDQRG CPPNFLELMK LIRDEEEWEN TEAVMKNKEK PSGRGRGASG RQARAEASVS APQATVQARS FSDSSPQTIQ GGLPPLVKRR RLLGSESTRG EDHGQATYPK AENQTPGREG PQAAGEELGN EAGAGAMSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114824
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales