Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PA28A / PSME1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PA28A / PSME1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6547-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268457.1
PA28A / PSME1 Protein
Research Use Only
PSME1
Recombinant Protein
E. coli
MAMLRVQPEA QAKVDVFRED LCTKTENLLG SYFPKKISEL DAFLKEPALN EANLSNLKAP LDIPVPDPVK EKEKEERKKQ QEKEDKDEKK KGEDEDKGPP CGPVNCNEKI VVLLQRLKPE IKDVIEQLNL VTTWLQLQIP RIEDGNNFGV AVQEKVFELM TSLHTKLEGF HTQISKYFSE RGDAVTKAAK QPHVGDYRQL VHELDEAEYR DIRLMVMEIR NAYAVLYDII LKNFEKLKKP RGETKGMIY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5720
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol