Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p53-regulated apoptosis-inducing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p53-regulated apoptosis-inducing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8199-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182123.1
p53-regulated apoptosis-inducing protein 1
Research Use Only
TP53AIP1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSSEVSFR SAQASCSGAR RQGLGRGDQN LSVMPPNGRA QTHTPGWVSP CSENRDGLLP ATAPGRLCSH RGADIPSFQT HQDPVTASGS SELHADCPQF RALDRAGN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
63970
200 μg
Not determined.
Full Length of BC069399
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol